Key Documents
GF16939682
Aluminum/Copper metal matrix composite
tube, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, outside diameter 25.4 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
AL427250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 169-396-82
Lunghezza
200 mm
D.E.
25.4 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm