Documenti fondamentali
GF17460716
Aluminum/Copper metal matrix composite
tube, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, outside diameter 25.4 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
AL427250
Scegli un formato
1 EA
1.610,00 €
1.610,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.610,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
1.610,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 174-607-16
Lunghezza
500 mm
D.E.
25.4 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)