GF16779213
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sphere, diam. 1.59 mm, weight 50 pcs, tolerance ±0.05mm
Sinonimo/i:
FP306810
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 167-792-13
Diametro
1.59 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3