Documenti fondamentali
GF16616910
Lead
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
PB006120
Scegli un formato
1 EA
281,00 €
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
281,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141723
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.99%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 166-169-10
Resistività
20.65 μΩ-cm
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
P. ebollizione
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)