Vai a
GF85641521
Nickel
lump, 3.5 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
NI006106
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
764,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
MDL number:
764,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99.99%, ±99.99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 856-415-21
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
weight
50 g
max. lump size
3.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF27937985GF44689067GF69412170
Nickel lump, 3.5 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
GF85641521
Nickel
Nickel lump, 3.5 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
GF27937985
Nickel
Nickel lump, 3.5 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.99+%
GF44689067
Nickel
Nickel powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.5+%
GF69412170
Nickel
description
lump, 3.5 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
description
lump, 3.5 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
description
lump, 3.5 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.99+%
description
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.5+%
assay
≥99.99%, ±99.99%
assay
≥99.99%, ±99.99%
assay
≥99.99%, ±99.99%
assay
≥99.5%, ±99.5%
manufacturer/tradename
Goodfellow 856-415-21
manufacturer/tradename
Goodfellow 279-379-85
manufacturer/tradename
Goodfellow 446-890-67
manufacturer/tradename
Goodfellow 694-121-70
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7440-02-0
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)