Documenti fondamentali
GF16035173
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.1 mm, 15 mm diameter, temper hard
Sinonimo/i:
FE220271
Scegli un formato
10 EA
854,00 €
854,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
854,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
854,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 160-351-73
Diametro
15 mm
15 mm
Spessore
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)