Documenti
GF59964395
Aluminum nitride
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 9.6 mm, condition translucent
Sinonimo/i:
AL643200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 599-643-95
Diametro
9.6 mm
Spessore
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2