Documenti fondamentali
GF13822174
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
FV301400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 138-221-74
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)