Documenti fondamentali
GF13795454
Titanium-gallium alloy, Ti92Ga8
50g lump, 25mm max. lump size
Sinonimo/i:
TJ206100
Scegli un formato
1 EA
744,00 €
744,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
744,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
744,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 137-954-54
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)