348759
Silver
wire, diam. 1.5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
wire
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
Diametro
1.5 mm
P. eboll.
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Quantità
100 cm (approximately 20 g)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3