Documenti fondamentali
GF13748148
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
1000mm tube, 10.0mm outside diameter, 2.0mm wall thickness, 6mm inside diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE227800
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 137-481-48
Lungh. × spessore
100 mm × 2.0 mm
D.E. × D.I.
10.0 mm × 6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)