GF12414653
Nickel
tube, 1000mm, outside diameter 1.0mm, inside diameter 0.8mm, wall thickness 0.1mm, hard, 99.5%
Sinonimo/i:
Nickel, NI007200
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.50%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 124-146-53
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × spessore
1000 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
1.0 mm × 0.8 mm
P. eboll.
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1