Documenti fondamentali
GERPN1004
Rabbit Ig
Cytiva RPN1004
Scegli un formato
1 PKG
526,00 €
526,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
526,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
526,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 2 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN1004
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications.
Applicazioni
Immunodetection ELISA tests In situ hybridization Biotinylated antibodies are now used in many ways, including quantitative immunoassay, screening procedures for the detection of hybridoma antibodies, immunocytochemistry and for antigen identification in protein blotting ELISA, immunocytochemistry.[1]
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and are stored at 2°C to 8°C.
Caratteristiche e vantaggi
  • Highly species-specific.
  • Applications: Immunodetection, ELISA tests, in situ hybridization.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Prenatal immune challenge disrupts sensorimotor gating in adult rats: implications for the etiopathogenesis of schizophrenia.
Borrell J, et al.
Neuropsychopharmacology, 26(2), 204-204 (2002)