Documenti
GF12220467
Iridium
rod, 4.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
IR007935
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ir
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141720
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 122-204-67
Resistività
4.71 μΩ-cm
Lunghezza
25 mm
Diametro
4.0 mm
P. eboll.
4130 °C (lit.)
Punto di fusione
2450 °C (lit.)
Densità
22.65 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ir]
InChI
1S/Ir
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N