Documenti fondamentali
GF11766540
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PA 6, 6 - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, black
Sinonimo/i:
AM396310
Scegli un formato
1 EA
303,00 €
303,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
303,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
303,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 117-665-40
Peso
500 g
Colore
black
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the length and diameter of carbon fiber in the pellets
    1 risposta
    1. This is a product of Goodfellow. The length and diameter of the carbon fiber used in the preparation of this product has not been deternined.