GF10189212
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
FP301200
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 101-892-12
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3