Documenti fondamentali
GF10086218
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 300 x 300mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Sinonimo/i:
FE248710
Scegli un formato
1 EA
511,00 €
511,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
511,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
511,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
40 x 40 (wires/inch)
Stato
(mesh)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 100-862-18
diam. × capacità nominale
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
Misura × apertura
300 mm × 300 mm × 0.37
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)