Documenti fondamentali
GF09657232
Titanium-palladium alloy, Ti99.85Pd0.15
foil, 100 x 100mm, 0.45mm thickness
Sinonimo/i:
TI260400
Scegli un formato
5 EA
1.290,00 €
1.290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
1.290,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 096-572-32
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.45 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)