GF08830548
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Sinonimo/i:
ES301300
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 088-305-48
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.075 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3