GF08426640
Zirconium
tube, 500mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 9.5mm, wall thickness 1.6mm, annealed, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR007620
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.2%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 084-266-40
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
500 mm × 1.6 mm
D.E. × D.I.
12.7 mm × 9.5 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N