Documenti fondamentali
GF08349644
Polyphenylenesulfide - 40% Glass Fiber Reinforced
(PPS - 40% GFR), sheet, thickness 6 mm, size 260 × 260 mm, black
Sinonimo/i:
SU313060
Scegli un formato
1 EA
1.070,00 €
1.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.070,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 083-496-44
Misura
260 × 260 mm
Spessore
6 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)