Documenti fondamentali
GF07750403
Silicon
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
SI006015
Scegli un formato
1 EA
428,00 €
428,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
428,00 €
About This Item
Formula condensata:
Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
28.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141911
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
428,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 077-504-03
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
P. ebollizione
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Silicon powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g, high purity 99.998%
GF86772202
Silicon
Silicon powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 97.5%
GF63403152
Silicon
Silicon powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.95%
GF92116997
Silicon
Silicon powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.95%
GF69448450
Silicon