GF06845902
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
100mm rod, 12.7mm diameter
Sinonimo/i:
FL017920
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 068-459-02
L × diam.
100 mm × 12.7 mm