Documenti fondamentali
GF04638326
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
GA006120
Scegli un formato
1 EA
289,00 €
289,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
289,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12141715
NACRES:
NA.23
289,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Saggio
99.99%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 046-383-26
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)