Documenti fondamentali
BR709110
BRAND® pipetting aid for BLAUBRAND® intraEND micropipettes
Sinonimo/i:
Accessories, Micropipettes, Pipettes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PET
Descrizione
includes - Glass tube, rubber adapter, and rubber teat with venting hole
Produttore/marchio commerciale
BRAND 709110
Volume
>1 μL
Descrizione generale
For BLAUBRAND® intraEND micropipettes > 1µl. Consisting of the PET plastic tube, silicone adapter, and TPE suction bellows with venting hole.
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)