Documenti fondamentali
GF02910024
Polycarbonate - 20% Glass Fiber Filled
(PC - 20% GFR), rod, diam. 63.5 mm, L 50 mm, black
Sinonimo/i:
CT347960
Scegli un formato
1 EA
348,00 €
348,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
348,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
348,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 029-100-24
Lunghezza
50 mm
Diametro
63.5 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)