Documenti fondamentali
GF02492995
Cobalt
rod, 2.0 mm diameter, length 2 mm, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
CO007903
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Co
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141710
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥99.99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 024-929-95
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
2 mm
Diametro
2.0 mm
P. ebollizione
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)