Documenti fondamentali
GF02074025
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
FP303050
Scegli un formato
1 EA
166,00 €
5 EA
669,00 €
10 EA
1.220,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
166,00 €
5 EA
669,00 €
10 EA
1.220,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 020-740-25
Misura
150 × 150 mm
Spessore
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)