Documenti fondamentali
GF01116199
Calcium titanate
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Sinonimo/i:
CA546010
Scegli un formato
1 EA
389,00 €
389,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
389,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
389,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 011-161-99
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)