GF39524025
Calcium titanate
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g
Sinonimo/i:
CA546010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 395-240-25
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2