GF00650360
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
TK025120
Saggio
≥99.95%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 006-503-60
Lunghezza
0.1 m
Diametro
0.25 mm