Documenti
GF02895532
Niobium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Sinonimo/i:
NB546010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 028-955-32
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4