Unfortunately, we don't have any solution stability data available for this product.
G8503
18α-Glycyrrhetinic acid
≥95%
Sinonimo/i:
18α-Glycyrrhetic acid, 18-Isoglycyrrhetinic acid, 3β-Hydroxy-11-oxo-18α,20β-olean-12-en-29-oic acid
Saggio
≥95%
Stringa SMILE
[H][C@]12C[C@](C)(CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC(=O)C4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21+,22+,23-,26-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
MPDGHEJMBKOTSU-PMTKVOBESA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 3-keto-18α-glycyrrhetinic acid
- methyl esters of 18α-glycyrrhetinic acid
- methyl esters of 3-keto-18α-glycyrrhetinic acid
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the stability of Product G8503, 18α-Glycyrrhetinic acid, once in solution?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the solubility of Product G8503, 18α-Glycyrrhetinic acid?
1 risposta-
It is soluble in chloroform:ethanol (2:3) at a concentration of 20 mg/mL. It is expected to be soluble in dimethyl sulfoxide (DMSO) as well.
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.