Documenti fondamentali
E45805
Sigma-Aldrich
2-Ethylpiperidine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.20
Beilstein:
79816
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
143 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC1CCCCN1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)