Documenti fondamentali
180696
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2-oxopropylphosphonate
95%
Sinonimo/i:
Dimethyl acetonylphosphonate
Scegli un formato
5 G
32,60 €
25 G
155,00 €
32,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
32,60 €
25 G
155,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2P(O)(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.11
Beilstein:
1766218
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
32,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
76-79 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phosphonate
Stringa SMILE
COP(=O)(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C5H11O4P/c1-5(6)4-10(7,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent used together with tosyl azide in a one-pot alkynylation of aldehydes.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis, 753-753 (2006)
Synthesis, 59-59 (2004)
B Resul et al.
Journal of medicinal chemistry, 36(2), 243-248 (1993-01-22)
A series of phenyl-substituted analogues of prostaglandin F2 alpha (PGF2 alpha) were prepared and evaluated for ocular hypotensive effect and side effects in different animal models. In addition, the activity of the analogues on FP receptors was studied in vitro.