Documenti fondamentali
E27203
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diglycidyl ether
50%, technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Beilstein:
110424
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Grado
technical grade
Concentrazione
50%
P. ebollizione
112 °C/4.5 mmHg (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(COCC1CO1)OCC2CO2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)