Documenti fondamentali
901612
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate solution
1 M in DMF
Sinonimo/i:
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
About This Item
Formula condensata:
C3H4O3
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1 M in DMF
Densità
0.984 g/mL
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Valuable building block or solvent offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
137.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
58.5 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)