Documenti
E2269
Sigma-Aldrich
Sodium 1,2-ethanedisulfonate
≥98%
Sinonimo/i:
1,2-Ethanedisulfonic acid disodium salt, Disodium 1,2-ethanedisulfonate
About This Item
Formula condensata:
NaO3SCH2CH2SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.16
Beilstein:
3920126
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98%
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Compound for preparation of "edisylate" salts
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3