E1055
Epichlorohydrin
99%
Sinonimo/i:
(±)-Epichlorohydrin, (±)-2-(Chloromethyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
779 °F
Limite di esplosione
21 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
115-117 °C (lit.)
Punto di fusione
−57 °C (lit.)
Densità
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?