Documenti fondamentali
DWKWGW447P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, green polypropylene closure, capacity 500 mL
Sinonimo/i:
WGW447P
Scegli un formato
5 EA
38,40 €
38,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
38,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
38,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
green polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGW447P
Capacità
500 mL
Applicazioni
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)