Documenti fondamentali
DWKWGW446P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, blue polypropylene closure, capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
WGW446P
Scegli un formato
5 EA
39,40 €
39,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
39,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
39,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGW446P
Capacità
1000 mL
Applicazioni
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Precision jet tip for fine control
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)