Documenti fondamentali
DWKW375024
Wheaton® Optional Pump Heads
Sinonimo/i:
W375024
Scegli un formato
1 EACH
609,00 €
609,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
609,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
VA.01
609,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
tubulation Optional Stacking Pump Head for 1.6mm Wall Tubing
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W375024
Applicazioni
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)