Documenti fondamentali
DWKW216957
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (250 mL), flat vinyl liner
Sinonimo/i:
W216957
Scegli un formato
84 EA
190,00 €
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
84 EA
190,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
with cap
with cap
Confezionamento
case of 84 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216957
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(66 mm) (119 mm) (413 mm)
Capacità
(250 mL)
Raccordi
45-400 neck
45-400
Caratteristiche e vantaggi
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)