Documenti fondamentali
DWKW216935
Wheaton wide-mouth bottle
without cap, round bottom amber soda-lime glass bottle, capacity (250 mL)
Sinonimo/i:
W216935
Scegli un formato
24 EA
32,60 €
32,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
32,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
32,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
round bottom amber soda-lime glass bottle
Caratteristiche
with cap
without cap
Confezionamento
case of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216935
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(63 mm) (110 mm) (264 mm)
Capacità
(250 mL)
Raccordi
58-400 neck
58-400
Descrizione generale
The Wheaton wide-mouth bottle is the largest size available in Type III glass bottles, specifically designed for general sample storage. Its wide-mouth opening facilitates easy filling and pouring, making it convenient for handling various types of samples. Constructed from durable glass, this bottle provides excellent chemical resistance, ensuring the integrity of the stored contents. Ideal for laboratories and industrial applications, it offers a reliable solution for managing bulk samples and liquids efficiently.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)