Documenti fondamentali
DWKFDF138A
Azlon Volumetric Flask
class A, tolerance, capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
FDF138A
Scegli un formato
1 EA
63,00 €
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
63,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
class A tolerance
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon FDF138A
Capacità
1000 mL
Applicazioni
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
Caratteristiche e vantaggi
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)