Documenti fondamentali
DWKBWP0060PN
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 60 mL
Sinonimo/i:
BWP0060PN
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BWP0060PN
Capacità
60 mL
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Applicazioni
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Note legali
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)