DWKBWH0060PN
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
screw cap, capacity 60 mL
Sinonimo/i:
BWH0060PN
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
screw cap
wide-neck
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BWH0060PN
Capacità
60 mL
Applicazioni
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Caratteristiche e vantaggi
Suitable for food contact applications
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)