Documenti fondamentali
DWK292432842
Bottle Tag, For Gl 45 Duran® Media Bottles Bottle Tag
green silicone bottle
Sinonimo/i:
292432842
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Il prodotto DWK292432842 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
green silicone bottle
Confezionamento
pkg of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 292432842
Descrizione generale
The colourful GL 45 Bottle Tags offer an elegant solution to the marking of laboratory bottles. The Bottle Tags can be easily and securely attached around the neck of the YOUTILITY bottle, even with the screw cap in place. The Bottle Tags feature a graspable tab that makes them easy to remove with bare or gloved hands.
Applicazioni
easy customisation and unambiguous bottle identification.
Caratteristiche e vantaggi
for GL 45 bottles
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)