Documenti fondamentali
DWK241934603
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (500 mL), neck Joints: ST/NS/29 (32)
Sinonimo/i:
241934603
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto DWK241934603 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Giunto
Joints: ST/NS neck/29 (32)
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241934603
Capacità pallone
(500 mL)
Descrizione generale
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Altre note
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)