Documenti fondamentali
DWK241701307
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (25 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
241701307
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto DWK241701307 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
glass flask
round bottom
Giunto
joint: ST/NS neck14/23
Caratteristiche
lid
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241701307
Capacità pallone
(25 mL)
Descrizione generale
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)